Drukuj
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302754-5G PC302754-1G PC302754-25G PC302754-100G
APOSPC302754-5GEA 679 PLN
APOSPC302754-5G APOSPC302754-1G APOSPC302754-25G APOSPC302754-100G
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzoic acid 98%
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzoic acid
Formuła: C₉H₉FO₂
MW: 168.17 g/mol
Temp. topnienia: 170…173 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00184969
Numer CAS: 120512-59-6