Drukuj
(4-Ethoxy-3,5-difluorophenyl)acetic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302750-1G PC302750-5G PC302750-10G
APOSPC302750-1GEA 795 PLN
APOSPC302750-1G APOSPC302750-5G APOSPC302750-10G
(4-Ethoxy-3,5-difluorophenyl)acetic acid 97%
(4-Ethoxy-3,5-difluorophenyl)acetic acid
Formuła: C₁₀H₁₀F₂O₃
MW: 216.18 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09258681
Numer CAS: 1017779-13-3