Drukuj
4'-Ethoxy-3',5'-difluoroacetophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302747-10G PC302747-5G PC302747-1G
APOSPC302747-10GEA 1410 PLN
APOSPC302747-10G APOSPC302747-5G APOSPC302747-1G
4'-Ethoxy-3',5'-difluoroacetophenone 98%
4'-Ethoxy-3',5'-difluoroacetophenone
Formuła: C₁₀H₁₀F₂O₂
MW: 200.18 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09258688
Numer CAS: 1017779-29-1