Drukuj
4'-Ethoxy-2',3'-difluoroacetophenone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302744-10G PC302744-5G PC302744-1G
APOSPC302744-10GEA 1410 PLN
APOSPC302744-10G APOSPC302744-5G APOSPC302744-1G
4'-Ethoxy-2',3'-difluoroacetophenone 97%
4'-Ethoxy-2',3'-difluoroacetophenone
Formuła: C₁₀H₁₀F₂O₂
Temp. topnienia: 39…42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09258710
Numer CAS: 1017779-68-8