Drukuj
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302741-10G PC302741-5G PC302741-1G PC302741-25G
APOSPC302741-10GEA 1390 PLN
APOSPC302741-10G APOSPC302741-5G APOSPC302741-1G APOSPC302741-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formuła: C₈H₄ClF₃O₃
Temp. topnienia: 124…126 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660238
Numer CAS: 886500-50-1