Drukuj
4,5-Difluoro-2-methoxybenzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302735-10G PC302735-5G PC302735-1G
APOSPC302735-10GEA 1230 PLN
APOSPC302735-10G APOSPC302735-5G APOSPC302735-1G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzoic acid 97%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
Formuła: C₈H₆F₂O₃
MW: 188.13 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660196
Numer CAS: 425702-18-7