Drukuj
3-Methyl-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302731-1G PC302731-5G
APOSPC302731-1GEA 363 PLN
APOSPC302731-1G APOSPC302731-5G
3-Methyl-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 98%
3-Methyl-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formuła: C₈H₇F₅OS
MW: 246.19 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16652480
Numer CAS: 1240257-01-5