Drukuj
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302729-5G PC302729-1G PC302729-10G
APOSPC302729-5GEA 3600 PLN
APOSPC302729-5G APOSPC302729-1G APOSPC302729-10G
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formuła: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219.16 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13185678
Numer CAS: 1214351-75-3