Drukuj
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-6-methoxybenzotrifluoride
PC302728-1G PC302728-250MG
APOSPC302728-1GEA 1700 PLN
APOSPC302728-1G APOSPC302728-250MG
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₈H₈F₃NO
MW: 191.153 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13185675
Numer CAS: 53982-03-9