Drukuj
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302721-25G PC302721-5G PC302721-1G
APOSPC302721-25GEA 5770 PLN
APOSPC302721-25G APOSPC302721-5G APOSPC302721-1G
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzaldehyde 98%
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzaldehyde
Formuła: C₉H₈F₂O₂
MW: 186.16 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09258722
Numer CAS: 1017779-87-1