Drukuj
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302712-1G PC302712-5G
APOSPC302712-1GEA 696 PLN
APOSPC302712-1G APOSPC302712-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formuła: C₉H₆ClF₃O₃
MW: 254.59 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832392
Numer CAS: 1017779-77-9