Drukuj
3,6-Dichloro-2-fluorobenzyl bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC302703-5G PC302703-1G
APOSPC302703-5GEA 795 PLN
APOSPC302703-5G APOSPC302703-1G
3,6-Dichloro-2-fluorobenzyl bromide 98%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzyl bromide
Formuła: C₇H₄BrCl₂F
MW: 257.92 g/mol
Temp. topnienia: 42…45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09025389
Numer CAS: 916420-69-4
Jednostka: 3261
ADR: 8 II