Drukuj
3,6-Dichloro-2-fluorobenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302702-25G PC302702-5G PC302702-1G
APOSPC302702-25GEA 2340 PLN
APOSPC302702-25G APOSPC302702-5G APOSPC302702-1G
3,6-Dichloro-2-fluorobenzonitrile 98%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzonitrile
Formuła: C₇H₂Cl₂FN
MW: 190.00 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09025385
Numer CAS: 916420-65-0