Drukuj
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC302696-1G PC302696-5G
APOSPC302696-1GEA 1060 PLN
APOSPC302696-1G APOSPC302696-5G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formuła: C₁₀H₈F₃NO
Temp. topnienia: 48…51 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832327
Numer CAS: 1017779-07-5
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III