Drukuj
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302692-10G PC302692-5G PC302692-1G PC302692-25G PC302692-100G
APOSPC302692-10GEA 2340 PLN
APOSPC302692-10G APOSPC302692-5G APOSPC302692-1G APOSPC302692-25G APOSPC302692-100G
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₁₀H₆F₆O₃
MW: 288.15 g/mol
Temp. topnienia: 156…159 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00728738
Numer CAS: 180134-15-0