Drukuj
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302687-1G PC302687-5G
APOSPC302687-1GEA 1570 PLN
APOSPC302687-1G APOSPC302687-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₉H₅F₄N
MW: 203.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD19687195
Numer CAS: 1323966-20-6
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III