Drukuj
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302685-1G PC302685-5G
APOSPC302685-1GEA 2110 PLN
APOSPC302685-1G APOSPC302685-5G
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzoic acid 98%
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Formuła: C₇H₄F₆O₂S
MW: 266.16 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16652494
Numer CAS: 1240257-15-1