Drukuj
2-Fluoro-4-methylbenzoyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC302683-5G PC302683-1G
APOSPC302683-5GEA 2610 PLN
APOSPC302683-5G APOSPC302683-1G
2-Fluoro-4-methylbenzoyl chloride 97%
2-Fluoro-4-methylbenzoyl chloride
Formuła: C₈H₆ClFO
Temp. topnienia: 43…47 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115879
Numer CAS: 59189-98-9
Jednostka: 3261
ADR: 8,II