Drukuj
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302682-10G PC302682-5G PC302682-25G
APOSPC302682-10GEA 1250 PLN
APOSPC302682-10G APOSPC302682-5G APOSPC302682-25G
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₉H₃F₇O₂
MW: 276.11 g/mol
Temp. topnienia: 111…114 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09258669
Numer CAS: 1017777-41-1