Drukuj
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302675-5G PC302675-1G
APOSPC302675-5GEA 679 PLN
APOSPC302675-5G APOSPC302675-1G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzamide 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzamide
Formuła: C₈H₅ClF₃NO
MW: 223.58 g/mol
Temp. topnienia: 155…158 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09025362
Numer CAS: 916420-45-6