Drukuj
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)-benzaldehyde
PC302673-1G PC302673-5G
APOSPC302673-1GEA 203 PLN
APOSPC302673-1G APOSPC302673-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formuła: C₈H₄ClF₃O
MW: 208.56 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04112538
Numer CAS: 82096-91-1