Drukuj
2,6-Difluoro-3-methoxyphenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2,4-Difluor-3-hydroxyanisole
PC302669-10G PC302669-5G
APOSPC302669-10GEA 1410 PLN
APOSPC302669-10G APOSPC302669-5G
2,6-Difluoro-3-methoxyphenol 98%
2,6-Difluoro-3-methoxyphenol
Formuła: C₇H₆F₂O₂
Temp. topnienia: 73…76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115907
Numer CAS: 886498-60-8