Drukuj
2,3-Dichloro-6-fluoroaniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302656-5G PC302656-1G
APOSPC302656-5GEA 1120 PLN
APOSPC302656-5G APOSPC302656-1G
2,3-Dichloro-6-fluoroaniline 97%
2,3-Dichloro-6-fluoroaniline
Formuła: C₇H₄Cl₂F₃N
Temp. topnienia: 52…54 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832261
Numer CAS: 1017777-51-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III