Drukuj
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302655-5G PC302655-1G
APOSPC302655-5GEA 580 PLN
APOSPC302655-5G APOSPC302655-1G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₃Cl₂F₃O₂
MW: 259.01 g/mol
Temp. topnienia: 94…96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660270
Numer CAS: 25922-43-4