Drukuj
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302649-10G PC302649-5G PC302649-1G
APOSPC302649-10GEA 1530 PLN
APOSPC302649-10G APOSPC302649-5G APOSPC302649-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formuła: C₉H₇F₃O₄
MW: 236.15 g/mol
Temp. topnienia: 99…101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660285
Numer CAS: 886502-37-0