Drukuj
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-(4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
PC302645-1G PC302645-5G PC302645-10G
APOSPC302645-1GEA 255 PLN
APOSPC302645-1G APOSPC302645-5G APOSPC302645-10G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formuła: C₉H₆ClF₃O₃
MW: 254.59 g/mol
Temp. topnienia: 61…63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660251
Numer CAS: 886501-02-6