Drukuj
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC302644-5G PC302644-1G PC302644-25G
APOSPC302644-5GEA 795 PLN
APOSPC302644-5G APOSPC302644-1G APOSPC302644-25G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₈H₅BrClF₃
MW: 273.48 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115840
Numer CAS: 886496-75-9
Jednostka: 3265
ADR: 8 II