Drukuj
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
PC302643-1G PC302643-5G
APOSPC302643-1GEA 899 PLN
APOSPC302643-1G APOSPC302643-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formuła: C₉H₆ClF₃O₃
MW: 254.59 g/mol
Temp. topnienia: 42…44 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660313
Numer CAS: 433938-70-6