Drukuj
2,3-Difluoro-4-methoxyaniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC302636-5G PC302636-1G
APOSPC302636-5GEA 969 PLN
APOSPC302636-5G APOSPC302636-1G
2,3-Difluoro-4-methoxyaniline 98%
2,3-Difluoro-4-methoxyaniline
Formuła: C₇H₇F₂NO
Temp. topnienia: 38…40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115986
Numer CAS: 155020-51-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III