Drukuj
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC302635-25G PC302635-5G PC302635-1G
APOSPC302635-25GEA 2050 PLN
APOSPC302635-25G APOSPC302635-5G APOSPC302635-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Formuła: C₈H₅ClFN
Temp. topnienia: 56…58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660186
Numer CAS: 886502-19-8
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III