Drukuj
(6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302634-1G PC302634-5G PC302634-10G
APOSPC302634-1GEA 305 PLN
APOSPC302634-1G APOSPC302634-5G APOSPC302634-10G
(6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid
Formuła: C₉H₈ClFO₃
Temp. topnienia: 134…137 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832273
Numer CAS: 1017777-83-1