Drukuj
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302619-1G PC302619-5G PC302619-10G
APOSPC302619-1GEA 580 PLN
APOSPC302619-1G APOSPC302619-5G APOSPC302619-10G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formuła: C₈H₅BrF₄O
MW: 273.02 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11519337
Numer CAS: 1092460-88-2
Jednostka: 3265
ADR: 8 III