Drukuj
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302605-1G PC302605-5G PC302605-10G
APOSPC302605-1GEA 853 PLN
APOSPC302605-1G APOSPC302605-5G APOSPC302605-10G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₈H₆ClF₃O₃S
MW: 274.64 g/mol
Temp. topnienia: 52…55 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07774167
Numer CAS: 694514-21-1
Jednostka: 3261
ADR: 8 III