Drukuj
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzamide
PC302602-1G PC302602-5G PC302602-10G
APOSPC302602-1GEA 545 PLN
APOSPC302602-1G APOSPC302602-5G APOSPC302602-10G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzamide
Formuła: C₉H₈F₃NO₃
MW: 235.16 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18398425
Numer CAS: 1261646-41-6