Drukuj
(4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302601-1G PC302601-5G PC302601-10G
APOSPC302601-1GEA 598 PLN
APOSPC302601-1G APOSPC302601-5G APOSPC302601-10G
(4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formuła: C₁₀H₉F₃O₃
MW: 234.17 g/mol
Temp. topnienia: 96…99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 916420-90-1