Drukuj
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302599-1G PC302599-5G PC302599-10G
APOSPC302599-1GEA 580 PLN
APOSPC302599-1G APOSPC302599-5G APOSPC302599-10G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₈H₆ClF₃O₃S
MW: 274.64 g/mol
Temp. topnienia: 57…60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11519323
Numer CAS: 775288-85-2
Jednostka: 3261
ADR: 8 III