Drukuj
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302598-5G PC302598-1G PC302598-25G
APOSPC302598-5GEA 795 PLN
APOSPC302598-5G APOSPC302598-1G APOSPC302598-25G
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formuła: C₉H₆F₃NO₂
Temp. topnienia: 31…33 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660284
Numer CAS: 886502-33-6