Drukuj
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC302596-10G PC302596-5G PC302596-1G
APOSPC302596-10GEA 1860 PLN
APOSPC302596-10G APOSPC302596-5G APOSPC302596-1G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formuła: C₉H₆F₄O
MW: 206.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22201063
Numer CAS: 1373921-14-2