Drukuj
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
PC302590-1G PC302590-5G
APOSPC302590-1GEA 1020 PLN
APOSPC302590-1G APOSPC302590-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
Formuła: C₈H₅F₄NO₂
MW: 223.12 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18907236
Numer CAS: 1323966-41-1