Drukuj
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302588-1G PC302588-5G
APOSPC302588-1GEA 679 PLN
APOSPC302588-1G APOSPC302588-5G
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine 97%
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine
Formuła: C₉H₁₁F₂NO
MW: 187.19 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09258689
Numer CAS: 1017779-32-6