Drukuj
4-Chloro-3-(trifluoromethylthio)benzyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC302573-25G PC302573-5G PC302573-50G
APOSPC302573-25GEA 2250 PLN
APOSPC302573-25G APOSPC302573-5G APOSPC302573-50G
4-Chloro-3-(trifluoromethylthio)benzyl bromide 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethylthio)benzyl bromide
Formuła: C₈H₅BrClF₃S
MW: 305.54 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660314
Numer CAS: 886503-38-4
Jednostka: 3261
ADR: 8 III