Drukuj
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
PC302571-1G PC302571-250MG PC302571-5G
APOSPC302571-1GEA 946 PLN
APOSPC302571-1G APOSPC302571-250MG APOSPC302571-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Formuła: C₈H₇BrClFO
MW: 253.50 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD19687182
Numer CAS: 1323966-35-3
Jednostka: 3261
ADR: 8 III