Drukuj
4'-Chloro-2'-fluoro-3'-methoxyacetophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302568-1G PC302568-5G PC302568-10G
APOSPC302568-1GEA 580 PLN
APOSPC302568-1G APOSPC302568-5G APOSPC302568-10G
4'-Chloro-2'-fluoro-3'-methoxyacetophenone 98%
4'-Chloro-2'-fluoro-3'-methoxyacetophenone
Formuła: C₉H₈ClFO₂
MW: 202.61 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD19687210
Numer CAS: 1323966-44-4