Drukuj
4-Difluoromethoxy-2-fluorobenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302560-1G PC302560-5G
APOSPC302560-1GEA 1130 PLN
APOSPC302560-1G APOSPC302560-5G
4-Difluoromethoxy-2-fluorobenzoic acid 98%
4-Difluoromethoxy-2-fluorobenzoic acid
Formuła: C₈H₅F₃O₃
Temp. topnienia: 135…138 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832367
Numer CAS: 1214347-60-0