Drukuj
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC302558-1G PC302558-5G PC302558-10G
APOSPC302558-1GEA 795 PLN
APOSPC302558-1G APOSPC302558-5G APOSPC302558-10G
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₉H₈BrF₃O
MW: 269.06 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18398595
Numer CAS: 1261828-76-5
Jednostka: 3261
ADR: 8 III