Drukuj
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC302554-1G PC302554-5G PC302554-10G
APOSPC302554-1GEA 3050 PLN
APOSPC302554-1G APOSPC302554-5G APOSPC302554-10G
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formuła: C₈H₅BrF₄O
MW: 273.02 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18783226
Numer CAS: 86256-51-1
Jednostka: 3265
ADR: 8 III