Drukuj
(3-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302547-1G PC302547-5G
APOSPC302547-1GEA 580 PLN
APOSPC302547-1G APOSPC302547-5G
(3-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid 98%
(3-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid
Formuła: C₁₀H₁₀F₂O₃
Temp. topnienia: 101…103 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11519374
Numer CAS: 1092461-32-9