Drukuj
(3-Ethoxy-2,4-difluorophenyl)acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302545-1G PC302545-5G
APOSPC302545-1GEA 679 PLN
APOSPC302545-1G APOSPC302545-5G
(3-Ethoxy-2,4-difluorophenyl)acetic acid 98%
(3-Ethoxy-2,4-difluorophenyl)acetic acid
Formuła: C₁₀H₁₀F₂O₃
Temp. topnienia: 104…106 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09258731
Numer CAS: 1017778-29-8