Drukuj
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzylamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302538-1G PC302538-5G PC302538-250MG
APOSPC302538-1GEA 911 PLN
APOSPC302538-1G APOSPC302538-5G APOSPC302538-250MG
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzylamine 97%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzylamine
Formuła: C₈H₉ClFNO
MW: 189.62 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07786699
Numer CAS: 887581-86-4