Drukuj
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302536-5G PC302536-1G
APOSPC302536-5GEA 766 PLN
APOSPC302536-5G APOSPC302536-1G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzaldehyde 97%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzaldehyde
Formuła: C₈H₆ClFO₂
Temp. topnienia: 43…45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115863
Numer CAS: 177994-49-9